Merck
191337
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorophenyl)piperazine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 191337, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
Formularz
solid
bp
118-123 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13FN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
Klucz InChI
AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Zastosowanie
1-(4-fluorofenylo)piperazyna została użyta w syntezie N,N-dipodstawionej piperazyny[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Craig A Stockmeier et al.
Journal of psychiatric research, 43(10), 887-894 (2009-02-14)
Serotonin-1A receptors may play a role in the pathophysiology of depression and suicide. In postmortem brain tissue, agonist binding to serotonin-1A receptors is reportedly increased or unchanged in depression or suicide, while neuroimaging studies report a decrease in antagonist binding
P E Keane et al.
Neuropharmacology, 21(2), 163-169 (1982-02-01)
Niaprazine (60 mg/kg i.p.) increased rat brain 5-hydroxyindole acetic acid (5-HIAA) concentrations 30 min after treatment, and reduced them at 3-8 hr after treatment. Rat brain 5-hydroxytryptamine (5-HT) levels were unchanged. Niaprazine also produced a short-lasting depletion of rat brain
Rapid synthesis of N, N'-disubstituted piperazines. Application to the preparation of No carrier added 1-(4-[18F] fluorophenyl) piperazine and of an [18F]-selective ligand of serotoninergic receptors (5HT2 antagonist).
Collins M, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 23, 3185-3188 (1992)
Camilla Montesano et al.
Drug testing and analysis, 9(5), 798-807 (2016-07-28)
In this paper, an analytical method has been developed and validated for the analysis of new psychoactive substances (NPS) and metabolites in hair samples. The method was based on pressurized liquid extraction (PLE) followed by solid-phase extraction (SPE) clean-up and