Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5402 (lit.)
bp
111-112 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?