Merck
189081
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@@H]1CCCC[C@@H]1CO
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
Klucz InChI
XDODWINGEHBYRT-OCAPTIKFSA-N
Opis ogólny
Enancjoselektywne utlenianie cis-1,2-cykloheksanodimetanolu przy użyciu 4-acetyloamino-2,2,7-trimetylo-10-izopropylo-1-azaspiro[5.5]undekanowego N-oksylu jako chiralnego rodnika nitroksylowego metodą nieelektrochemiczną zostało zgłoszone.
Zastosowanie
cis-1,2-cykloheksanodimetanol został użyty w syntezie 9-{[(Z)-2(hydroksymetylo)cykloheksylo]metylo}guaniny (L-653,180).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective Oxidation of Secondary Alcohols Using a Chiral Nitroxyl (N-Oxoammonium salt) Catalyst.
Rychnovsky SD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(4), 1194-1195 (1996)
N Bourne et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 36(9), 2020-2024 (1992-09-01)
Herpes simplex virus (HSV)-coded thymidine kinase (TK) is important in efficient reactivation of latent infection. These studies were designed to investigate whether treatment of latently infected animals with a TK inhibitor altered the natural history of recurrent HSV disease. 9-([(Z)-2-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methyl)
Sanjiv O Tomer et al.
Organic & biomolecular chemistry, 15(42), 8990-8997 (2017-10-19)
We have experimentally demonstrated that by 'locking' the molecular conformation through the introduction of a double or triple bond in the center of a symmetric diol, enzymatic monoesterification can be achieved selectively. The enzyme Candida antarctica lipase B, generally used