Merck
185981
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phenyl sulfide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4SC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
Formularz
solid
mp
52-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Sc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9NO2S/c14-13(15)10-6-8-12(9-7-10)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Klucz InChI
RJCBYBQJVXVVKB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Nitrophenyl phenyl sulfide participates in copper-catalysed S-arylation of thiophenol derivatives with aryl halides[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T R Juneja et al.
Mutation research, 263(1), 13-19 (1991-05-01)
4-Nitrodiphenyl thioether (4-NO2TE) and its various potential metabolites 4-nitroso- (4-NOTE), 4-hydroxylamino- (4-NHOHTE), 4-hydroxyacetylamino- [4-N(OH)ACTE], 4-acetoxy-acetylamino- [4-N(OAc)-ACTE], 4-amino- (4-ATE) and 4-acetamido- (4-AATE) were tested for their mutagenicity toward Salmonella typhimurium TA98 in the presence and absence of S9 activation system. 4-NO2TE
Mónica Carril et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(18), 5100-5105 (2007-03-28)
A novel protocol for the copper-catalysed S-arylation of thiophenol derivatives with aryl halides leading to diaryl sulfides is reported. The reactions were catalysed by a combination of a copper salt and a 1,2-diamine derivative (acting both as the ligand and