Przejdź do
155705
3-Methoxythiophenol
98%
Synonim(y):
3-Mercaptoanisole, 3-Methoxybenzenethiol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-617-7
Beilstein/REAXYS Number:
2041496
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.587 (lit.)
bp
223-226 °C (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methoxythiophenol was used in the preparation of allenes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
184055277681591653
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
223-226 °C (lit.)
bp
99 °C/8 mmHg (lit.)
bp
80 °C/40 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.587 (lit.)
refractive index
n20/D 1.591 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)