Próba
98%
tw
275-276 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C10H12O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7,11H,1-4H2
Klucz InChI
UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup