Merck
177679
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
98%
Synonim(y):
5-Methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 6-Methyl-4-hydroxy-1,3,3a,7-tetraazaindene, 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, NSC 32071, NSC 511493
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
280-283 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(O)n2ncnc2n1
InChI
1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
Klucz InChI
ZUIVNYGZFPOXFW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for the synthesis of:
  • Ruthenium(II)-Hmtpo complexes
  • Dihydroorotate dehydrogenase inhibitors with antimalarial activity
Reactant for the Vilsmeier reaction of conjugated carbocycles and heterocycles
Investigations of the pharmacological activity caused by binding to HIV TAR RNA
Additive to study the space charge layer in silver bromide microcrystals
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)