Merck
176737
Sigma-Aldrich
Nitric acid-d solution
65 wt. % in D2O, 99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
DNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Postać
solution
stężenie
65 wt. % in D2O
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3959
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2