Merck
176672
Sigma-Aldrich
Methyl formate-d
99 atom % D
Synonim(y):
Methyl deuterioformate
Wybierz wielkość
5 G
879,00 zł
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
879,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
DCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
ciśnienie pary
9.34 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3435 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
-100 °C (lit.)
gęstość
0.990 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D
Klucz InChI
TZIHFWKZFHZASV-VMNATFBRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-25.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-32 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)