Merck
17028
Sigma-Aldrich
(3-Formyl-1-indolyl)acetic acid
≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.19
Beilstein:
5431204
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
197-200 °C (lit.)
197-200 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)Cn1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c13-7-8-5-12(6-11(14)15)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
Klucz InChI
ZUUGBTJTGRTIFK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Handle to synthesize an indolecarboxaldehyde resin by coupling to an amino-resin. Amines and derivatives can be immobilized by reductive amination of this aldehyde resin. Mild cleavage with 50% TFA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K.G. Estep et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 5300-5300 (1998)