Merck
16602
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromohexanoate
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Methyl 2-bromocaproate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CHBrCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.08
Beilstein:
1722052
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455
gęstość
1.289 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CCCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 2-bromohexanoate undergoes addition reaction with methyl-10-undecenoate to yield lactone and dimethyl-2-butyltridecandioate.
Zastosowanie
Methyl 2-bromohexanoate was used in the synthesis of 2-butyl-2H-pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Radical Additions of Alkyl 2-Haloalkanoates and 2-Haloalkanenitriles to Alkenes Initiated by Electron Transfer from Copper in Solvent-Free Systems.
Metzger JO, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1997(11), 2303-2313 (1997)
Preparation of 2H-Pyrido [3, 2-b]-l,4-oxazin-3 (4H)-ones and of the Corresponding Dihydropyridooxazines.
Clauson-Kaas NIELS, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 23(7), 2322-2324 (1969)