Merck
165670
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dimethoxybenzoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
tw
294-296 °C (lit.)
gęstość
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-7-4-5-8(10(11)14-3)9(6-7)13-2/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 2,4-dimethoxybenzoate has highest antifeedant index and are the best candidates for practical applications in order to protect planted seedlings in the field.
Zastosowanie
Methyl 2,4-dimethoxybenzoate was used in the synthesis of 1,5-diaryl-1,3,5-pentanetriones.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New Strong Base Synthesis of Symmetrical 1, 5-Diaryl-1, 3, 5-pentanetriones from Acetone and Benzoate Esters.
Knight JD, et al.
Synthetic Communications, 38(14), 2465-2482 (2008)
C Rikard Unelius et al.
Journal of chemical ecology, 32(10), 2191-2203 (2006-10-03)
Aromatic organic compounds found in the feces of the pine weevil, Hylobius abietis (L.) (Coleoptera: Curculionidae), have been shown to deter feeding behavior in this species, which is a serious pest of planted conifer seedlings in Europe. We evaluated 55