Merck
163775
Sigma-Aldrich
MOPS
Synonim(y):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.26
Beilstein:
1106776
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
przydatny zakres pH
6.5-7.9
pKa (25°C)
7.2
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Klucz InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Buffer useful in the physiological pH range. pKa=7.20 at 20°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 2237-2237 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 35-35 (1983)