Merck
162582
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxybenzhydrol
99%
Synonim(y):
Bis(4-methoxyphenyl)carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3OC6H4)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
Beilstein:
748532
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
mp
67-70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H16O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10,15-16H,1-2H3
Klucz InChI
ZODAOVNETBTTJX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4′-dimetoksybenzhydrol powoduje N-alkilację amidów, laktamów, karbaminianów, ureów i anilin w kwasie octowym podczas katalizy H2SO4[1].
Zastosowanie
4,4′-dimetoksybenzhydrol został użyty do zbadania kinetyki i mechanizmu utleniania podstawionych benzhydroli do odpowiednich benzofenonów w obecności Hg(OAc)2 przez N-bromobursztynoimid[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
One-Step Hydroxy Substitution of 4, 4'-Dimethoxybenzhydrol with Amides, Lactams, Carbamates, Ureas and Anilines.
Henneuse C, et al.
Synthesis, 1996(04), 495-501 (1996)
Kinetics and mechanism of oxidation of some substituted benzhydrols by N-bromosuccinimide.
Hiran BL, et al.
Kinetics and Catalysis, 46(3), 334-339 (2005)