Merck
161985
Sigma-Aldrich
p-Chloromercuriobenzoate
Synonim(y):
4-(Hydroxymercurio)benzoic acid sodium salt, p-Hydroxymercuribenzoic acid sodium salt, PCMB, Sodium 4-(hydroxymercurio)benzoate
About This Item
Wzór liniowy:
4-HOHgC6H4CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
ciąg SMILES
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Beatrice Campanella et al.
Analytical biochemistry, 483, 27-33 (2015-05-07)
The aim of our study was to investigate how denaturing agents commonly used in protein analysis influence the labeling between a reactive molecule and proteins. For this reason, we investigated the labeling of ovalbumin (OVA) as a globular model protein