Merck
161721
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
bp
290-291 °C (lit.)
mp
33-34 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-9(12-2)6-10(5-8)13-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3′,5′-dimetoksyacetofenon został użyty jako odczynnik wyjściowy w syntezie 5,7-dimetoksy-3-metyloindazolu. Użyto go w syntezie(R)-(+)-1-(3,5-dimetoksyfenylo)eteruoctanu etylu-180.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereochemistry of photosolvolysis of a chiral, 18O-labeled 1-arylethyl acetate.
Jaeger DA and Angelos GH
Tetrahedron Letters, 22(9), 803-806 (1981)
5, 7-Dimethoxy-3-Methylindazole from 3, 5-Dimethoxyacetophenone.
Boudreault N and Leblanc Y.
Organic Syntheses, 241-241 null