Merck
156140
Sigma-Aldrich
o-Phenylene phosphorochloridate
technical grade
Synonim(y):
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphole 2-oxide, o-Phenylene chlorophosphate, Catechol cyclophosphorochloridate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.52
Beilstein:
142368
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
tw
120 °C/9 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
ClP1(=O)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C6H4ClO3P/c7-11(8)9-5-3-1-2-4-6(5)10-11/h1-4H
Klucz InChI
KMWSGKPLIWNTEF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Uridine diphosphate-glucose derivatives as potential chain terminators of β-glucan biosynthesis with antifungal activity
  • Vinyloxy phosphorus monomers
  • Phosphorylation agent
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)