Merck
15188
Sigma-Aldrich
Boc-D-Tyr-OMe
≥98.0%
Synonim(y):
Boc-D-tyrosine methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
Beilstein:
4704567
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m1/s1
Klucz InChI
NQIFXJSLCUJHBB-GFCCVEGCSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)