Merck
149705
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
97%
Synonim(y):
3-Chloro-p-tolunitrile
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
45-48 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
INEMHABDFCKBID-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Chloro-4-methylbenzonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup