Merck
149276
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
98%
Synonim(y):
5-Nitrofurfurylidene diacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.17
Beilstein:
255089
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
zanieczyszczenia
<2% 5-nitro-2-furaldehyde
ciąg SMILES
CC(=O)OC(OC(C)=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Klucz InChI
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)