Kluczowe dokumenty
149241
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
118 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H13NO5/c1-13(2,3)18-12(17)19-14-10(15)8-6-4-5-7-9(8)11(14)16/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
MCWXBNWFVFOQAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
t-Boc reagent.
Zastosowanie
N-(tert-butoksykarbonyloksy)ftalimid może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?