Merck
14766
Sigma-Aldrich
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethoxyacetic acid (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO6 · C12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (TLC)
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Klucz InChI
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.