Merck
147567
Sigma-Aldrich
2,3-Dinitrotoluene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.13
Beilstein:
2212428
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
59-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DYSXLQBUUOPLBB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3-Dinitrotoluene was used as internal standard in solid-phase microextraction method for the analysis of nitroaromatic explosives in water samples. It was used in drop assay to detect chemotactic responses toward nitroaromatic compounds for Burkholderia cepacia R34, Burkholderia sp. strain DNT and 2,4-dinitrotoluene dioxygenase mutant strain.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thammajun Leungsakul et al.
Applied microbiology and biotechnology, 69(3), 321-325 (2005-04-28)
Nitroaromatic compounds are toxic and potential carcinogens. In this study, a drop assay was used to detect chemotaxis toward nitroaromatic compounds for wild-type Burkholderia cepacia R34, wild-type Burkholderia sp. strain DNT, and a 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) dioxygenase mutant strain (S5). The
A Hilmi et al.
Electrophoresis, 21(7), 1395-1404 (2000-05-29)
Amperometric detection at a bare gold electrode has been in-line coupled with capillary electrochromatography (CEC) for analysis of nitroaromatic and nitroamine explosives in contaminated soils and ground water. The CEC column packed with 3 microm C18 particles performed best using
S C Reader et al.
Toxicology and applied pharmacology, 106(2), 287-294 (1990-11-01)
The present study was undertaken to evaluate the in vitro effects of four isomers of a known testicular toxicant, dinitroluene (DNT). Rat Sertoli or Sertoli-germ cell cocultures were treated, after 3 days in culture, with DNT isomers (0.01 to 100
Igor A Buryakov
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 800(1-2), 75-82 (2003-12-31)
Description of a gas chromatograph designed for express analysis of explosives (2,4-dinitrotoluene, 2,4,6-trinitrotoluene, pentaerythritol tetranitrate), chemical warfare agents (mustard gas, lewisite, sarin) and drugs (heroin, cocaine hydrochloride, crack) is given. The devices comprises a multicapillary chromatographic column and an ion
Neera Singh et al.
Journal of hazardous materials, 173(1-3), 343-348 (2009-09-15)
The sorption of organic contaminants in soil is mainly attributed to the soil organic matter (SOM) content. However, recent studies have highlighted the fact that it is not the total carbon content of the organic matter, but its chemical structure