Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł 213,75 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 333,00 zł 249,75 zł |
Informacje o tej pozycji
213,75 zł
Cena katalogowa285,00 złZaoszczędź 25%vapor pressure
30 mmHg ( 47 °C)
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
269-271 °C (lit.)
mp
6-12 °C (lit.)
density
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
InChI key
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 90% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis | description technical grade, 90% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis |
| assay 90% | assay 99.99% trace metals basis | assay 90% | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 6-12 °C (lit.) | mp 824 °C (lit.) | mp 3 °C (lit.) | mp 677 °C (lit.) |
| density 1.409 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.375 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.16 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.568 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.559 (lit.) | refractive index - |
| bp 269-271 °C (lit.) | bp - | bp 258 °C (lit.) | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?