144916
2-Amino-5-methylphenol
98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 6-Amino-m-cresol
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
mp
159-162 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)c(O)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
Klucz InChI
HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3