Przejdź do
144487
2-Amino-3-benzyloxypyridine
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
245-983-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
92-94 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Nc1ncccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
InChI key
NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
2-Amino-3-benzyloxypyridine on condensation with diethyl ethoxymethylene malonate affords 9-benzyloxy-3-ethoxycarbonylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one.
Application
2-Amino-3-benzyloxypyridine was used in the synthesis of 1-acetyl-2-[2-(3-benzyloxypyridinyl)]iminoimidazolidine.
Biochem/physiol Actions
2-Amino-3-benzyloxypyridine is an inhibitor of mitogen-activated protein kinase p38α activity.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)