Merck
144045
Sigma-Aldrich
Diethyl tetradecanedioate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5O2C(CH2)12CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
solid
mp
29-31 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-21-17(19)15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18(20)22-4-2/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
XXYWYFSQJPFXBD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)