Merck
141054
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-phenyl-5-tetradecylthiazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H36N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
98%
Próba
98%
mp
72-74 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCc1sc(N)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C23H36N2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-21-22(25-23(24)26-21)20-17-14-13-15-18-20/h13-15,17-18H,2-12,16,19H2,1H3,(H2,24,25)
Klucz InChI
WYDPIVMKULHMBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Amino-4-phenyl-5-tetradecylthiazole acts as ligand for functionalizing the silica-based adsorbents[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heavy Metallic and Organometallic Ions Scavenging Using Silica-Based Adsorbent Functionalized with Ligands Containing Sulfur and Nitrogen Elements.
Yeh J-D and Chen S.
J. Chin. Chem. Soc., 59(1), 98-106 (2012)