135380
Phenylacetone
99%
Synonim(y):
Benzyl methyl ketone, Phenyl-2-propanone
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
kontrola substancji
USDEA Schedule II
dostępność
available only in EU
gęstość
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup