Merck
135046
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl trimethylacetate
98%
Synonim(y):
4-Nitrophenyl pivalate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCO2C6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
92-95 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
nitro
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-11(2,3)10(13)16-9-6-4-8(5-7-9)12(14)15/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
QADVJDGFQGNSIF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trimetylooctan 4-nitrofenylu ulega hydrolizie katalizowanej przez cytoplazmatyczną dehydrogenazę aldehydową w obecności NAD+, NADH, propionaldehydu, wodzianu chloralu, dietylostilboestrolu i p-nitrobenzaldehydu(modyfikatory)[1].
Zastosowanie
Trimetylooctan 4-nitrofenylu został użyty jako czuła sonda do badania aktywności katalitycznej karboksypeptydazy Y[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T M Kitson
The Biochemical journal, 257(2), 573-578 (1989-01-15)
The effects of modifiers (NAD+, NADH, propionaldehyde, chloral hydrate, diethylstilboestrol and p-nitrobenzaldehyde) on the hydrolysis of p-nitrophenyl (PNP) pivalate (PNP trimethylacetate) catalysed by cytoplasmic aldehyde dehydrogenase are reported. In each case a different inhibition pattern is obtained to that observed
Studies of the esterase activity of cytosolic aldehyde dehydrogenase using sterically hindered and cyclic substrates.
K E Kitson et al.
Advances in experimental medicine and biology, 372, 45-52 (1995-01-01)
H C Margolis et al.
The Journal of biological chemistry, 253(21), 7891-7897 (1978-11-10)
In the course of our further investigation of the active site titration of carboxypeptidase Y, using 4-nitrophenyl trimethylacetate, we have found that carboxypeptidase Y can be isolated in different molecular forms. Carboxypeptidase Y obtained from Fleischmann baker's yeast has a
The trimethylacetyl-transglutaminase complex.
J E Folk
Methods in enzymology, 87, 36-42 (1982-01-01)
Roall Espersen et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(6), 2513-2522 (2020-01-29)
Two proteases, named C- and T-like proteases, respectively, were purified from the culture supernatant of Amycolatopsis keratinophila subsp. keratinophila D2T grown on a keratinous slaughterhouse by-product of pig bristles and nails as sole nitrogen and carbon source. The two proteases