Merck
134155
Sigma-Aldrich
1-Methylindole-2-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
NSC 68357
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
mp
212-213 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cn1c(cc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)6-9(11)10(12)13/h2-6H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
MAHAMBLNIDMREX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Methylindole-2-carboxylic acid reacts with thionyl chloride to yield sulfinyl chlorides.
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of keto-indoles as novel indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitors
  • Reactant for synthesis of fenbufen and ethacrynic acid derivatives as potential antitumor agents via amide coupling reactions
  • Reactant for diastereoselective synthesis of vinylated heterocycles via ruthenium-catalyzed oxidative vinylation with alkenes
  • Reactant for synthesis of 2,3-dihalo indoles via hypervalent iodine mediated decarboxylative halogenation
  • Reactant for preparation of α-ketoamides as cathepsin S inhibitors with potential applications against tumor invasion and angiogenesis
  • Reactant for preparation of anthranilic acid mimics as bacterial translation inhibitors
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reaction of Indole Derivatives with Thionyl and Sulfuryl Chlorides.
Szmuszkovicz J.
The Journal of Organic Chemistry, 29(1), 178-184 (1964)