Kluczowe dokumenty
133019
Bis(2-hydroxypropyl)amine
95%
Synonim(y):
1,1′-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
tw
249-250 °C/745 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
hydrocarbons: insoluble
toluene: slightly soluble
water: miscible
gęstość
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)CNCC(C)O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?