Merck
131415
Sigma-Aldrich
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC10H6CO2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
tw
257-261 °C/160 mmHg (lit.)
mp
129-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C17H12O3/c18-16-11-13-7-5-4-6-12(13)10-15(16)17(19)20-14-8-2-1-3-9-14/h1-11,18H
Klucz InChI
SRMZHGJLSDITLO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate was used in the synthesis of a series of new azoic coupling components, derivatives of naphthol AS.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of aizen spilon black TRH and its derivatives.
Dyes and Pigments, 14(4), 287-305 (1990)