Merck
130761
Sigma-Aldrich
(3′-Nitropropiophenone)
98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
98-101 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
nitro
ciąg SMILES
CCC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3′-Nitropropiophenone was used to study the FTIR and FT Raman spectra in the regions 3500-100 cm(-1).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Udhayakala et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 75(2), 567-573 (2009-12-25)
The FTIR and FT Raman spectra of 3'-chloropropiophenone and 3'-nitropropiophenone have been recorded in the regions 4000-400 and 3500-100 cm(-1) respectively. The optimized geometry, frequency and intensity of the vibrational bands of 3'-chloropropiophenone and 3'-nitropropiophenone were obtained by ab initio