Merck
127485
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-oxindole
98%
Synonim(y):
5-Chlorooxindole
Wybierz wielkość
1 G
45,95 zł
45,95 zł
Cena katalogowa91,90 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
45,95 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
45,95 zł
Cena katalogowa91,90 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
194-197 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 2.5 mL, clear
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Klucz InChI
WWJLCYHYLZZXBE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-chloro-2-oksindol (5-chlorooksindol) jest materiałem wyjściowym dla tenidapu sodowego, farmaceutycznego kandydata na lek[1].
Zastosowanie
5-chloro-2-oksindol został użyty do ilościowego oznaczenia 5-chloro-2-oksindolu, jednocześnie ze wszystkimi jego potencjalnymi izomerami pozycyjnymi, przy użyciu pojedynczego, wysoce specyficznego, normalnego systemu chromatograficznego[1].
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S T Colgan et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 14(7), 825-833 (1996-05-01)
5-Chlorooxindole (5-CO) is a starting material for tenidap sodium, a pharmaceutical drug candidate produced by Pfizer. To insure potency and purity of the drug substance, it is necessary to demonstrate that commercial supplies of 5-CO are free from elevated levels
Boris Letribot et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(6) (2018-06-13)
Alkylidene oxindoles are important functional moieties and building blocks in pharmaceutical and synthetic chemistry. Our interest in biologically active compounds focused our studies on the synthesis of novel oxindoles, bearing on the exocyclic double bond at the C8, CN, and
Ayman M Saleh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 13076-13092 (2014-08-27)
A selected set of substituted pyridone-annelated isoindigos 3a-f has been synthesized via interaction of 5- and 6-substituted oxindoles 2a-f with 6-ethyl-1,2,9-trioxopyrrolo[3,2-f]quinoline-8-carboxylic acid (1) in acetic acid at reflux. Among these isoindigos, the 5'-chloro and 5'-bromo derivatives 3b and 3d show