Merck
126497
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,5-dimethylphenol
technical grade
Synonim(y):
4-Amino-2,5-xylenol
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H2(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Postać
solid
mp
242-243 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(O)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-8(10)6(2)3-7(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Amino-2,5-dimethylphenol may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3