Merck
126411
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylbutylamine
98%
Wybierz wielkość
5 G
268,00 zł
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
268,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4085 (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
gęstość
0.717 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4,7H2,1-3H3
Klucz InChI
UNBMPKNTYKDYCG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-dimetylobutyloamina została wykorzystana do zbadania zastosowania niefunkcjonalizowanej żywicy polimetakrylanowej (TSKgel G3000PWXL) jako fazy stacjonarnej w chromatografii cieczowej z detekcją UV[1].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazutoku Ohta et al.
Journal of chromatography. A, 1039(1-2), 161-169 (2004-07-15)
The application of unfunctionized polymethacrylate resin (TSKgel G3000PWXL) as a stationary phase in liquid chromatography with UV detection for C1-C7 aliphatic monocarboxylic acids (formic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid, isovaleric acid, valeric acid, 3,3-dimethylbutyric acid, 4-methylvaleric acid, hexanoic
Hong Ren et al.
Journal of biotechnology, 241, 33-41 (2016-11-14)
Asymmetric synthesis of chiral amines by amine dehydrogenases (AmDH), which catalyzed reductive amination of ketones with high enantioselectivity, is an ideal route for production of chiral amine. In this study, a facile approach is proposed to immobilize unstable amine dehydrogenase
Anna Rickli et al.
European journal of pharmacology, 859, 172515-172515 (2019-07-03)
Preworkout supplements ("boosters") are used to enhance physical and mental performance during workouts. These products may contain various chemical substances with undefined pharmacological activity. We investigated whether substances that are contained in commercially available athletic multiple-ingredient preworkout supplements exert amphetamine-type
Pieter A Cohen et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 56(6), 421-426 (2017-11-09)
The United States Food and Drug Administration banned the stimulant 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) from dietary supplements and warned consumers that the stimulant can pose cardiovascular risks ranging from high blood pressure to heart attacks. We designed our study to determine if