Merck
12339
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-cyanophenyl)propionic acid, Boc-4-cyano-L-β-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
(R)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
colorless to white
mp
132-138 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(8-13(18)19)11-6-4-10(9-16)5-7-11/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
Klucz InChI
PYMTTWVQVSELBI-GFCCVEGCSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)