Merck
8.52337
Fmoc-Phe(bis-Boc-4-guanidino)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Phe(bis-Boc-4-guanidino)-OH
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H40N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
644.71
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥93.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](Cc4ccc(cc4)N\C(=N/C(=O)OC(C)(C)C)\NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C35H40N4O8/c1-34(2,3)46-32(43)38-30(39-33(44)47-35(4,5)6)36-22-17-15-21(16-18-22)19-28(29(40)41)37-31(42)45-20-27-25-13-9-7-11-23(25)24-12-8-10-14-26(24)27/h7-18,27-28H,19-20H2,1-6H3,(H,37,42)(H,40,41)(H2,36,38,39,43,44)/t28-/m0/s1
InChI key
CIEGZABLYKOZLG-NDEPHWFRSA-N
General description
Nowy mimetyk argininy.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -8.0 - -4.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852337000104027269252595
852337000504027269252601