Merck
115614
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
89-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-1-2-7(10(11)12)5(3-6)4-9/h1-3H
Klucz InChI
HPWJUEZFOUOUEO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Chloro-2-nitrobenzonitryl został użyty do przygotowania serii 2,4-diamino-6-[(aralkilo i alicyklicznych) tio-, sulfinylo- i sulfonylo]chinazolin w reakcji kondensacji[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E F Elslager et al.
Journal of medicinal chemistry, 21(7), 639-643 (1978-07-01)
A series of 2,4-diamino-6-[(aralkyl and alicyclic)thio-, sulfinyl-, and sulfonyl]quinazolines was prepared via condensation of 5-chloro-2-nitrobenzonitrile or 5,6-dichloro-2-nitrobenzonitrile with the appropriate aralkyl or alicyclic thiopseudourea, reduction of the resulting 2-nitro-5-[(aralkyl or alicyclic)thio]benzonitrile with stannous chloride to the amine, and cyclization with