Merck
11010
Sigma-Aldrich
Aluminum
powder (fine), ≥93% (complexometric)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥93% (complexometric)
Formularz
powder (fine)
temp. samozapłonu
1400 °F
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
zanieczyszczenia
≤0.03% heavy metals (as Pb)
≤0.3% soluble in ether
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤5000 mg/kg
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Aluminum powder, max. particle size 125 micron, weight 100 g, purity 99.5%
GF28562283
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 125 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
GF23389454
Aluminum
Aluminum powder, 25 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
GF59664572
Aluminum
Aluminum powder, 25 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99%
GF93825322
Aluminum
Structural features of oxide coatings on aluminum.
Keller F, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 100(9), 411-419 (1953)
Electrochemistry of Cd (II) in the basic 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride/tetrafluoroborate room temperature molten salt.
Chen P-Y and Sun I-W
Electrochimica Acta, 45(19), 3163-3170 (2000)
Aluminum ion diffusion in aluminum oxide.
Paladino AE and Kingery WD.
J. Chem. Phys. , 37(5), 957-962 (1962)
Carlos Eduardo Flores-Tinoco et al.
Molecular systems biology, 16(6), e9419-e9419 (2020-06-04)
Biological nitrogen fixation emerging from the symbiosis between bacteria and crop plants holds promise to increase the sustainability of agriculture. One of the biggest hurdles for the engineering of nitrogen-fixing organisms is an incomplete knowledge of metabolic interactions between microbe
Thierry Deschamps et al.
Optics express, 21(7), 8382-8392 (2013-04-11)
Using a combination of experimental techniques such as optical absorption, Raman scattering, continuous wave and pulse Electron Spin Resonance (ESR), we characterize a set of γ-irradiated Yb(3+) doped silica glass preforms with different contents of phosphorous and aluminum. We demonstrate