Merck
108596
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-methoxypyridazine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
84-85 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-3-2-4(6)7-8-5/h2-3H,1H3
Klucz InChI
XBJLKXOOHLLTPG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Chloro-6-metoksypirydyna ulega regioselektywnej metalacji przy użyciu różnych alkiloamidów litu, temperatur i rozpuszczalników (THF i eter)[1]. Była ona litowana przy użyciu 2,2,6,6-tetrametylopiperydydu litu podczas syntezy minapryny[1].
Zastosowanie
3-Chloro-6-metoksypirydyna została użyta do przygotowania szeregu α-arylo-α-(pirydazyn-3-ylo)-acetonitryli[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Advances in the directed metallation of azines and diazines (pyridines, pyrimidines, pyrazines, pyridazines, quinolines, benzodiazines and carbolines). Part 2: Metallation of pyrimidines, pyrazines, pyridazines and benzodiazines.
Turck A, et al.
Tetrahedron, 57(21), 4489-4505 (2001)
Franciszek Herold et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 12(12), 2643-2657 (2008-02-09)
This paper describes a modified method of preparation of a number of alpha-aryl-alpha-(pyridazin-3-yl)-acetonitriles via the C-arylation reaction of the corresponding carbanionsof phenylacetonitriles using 3-chloropyridazine derivatives. KOH and DMSO were used inthe deprotonation process, which made the reaction very simple and