For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
T26204
1,1,2,2-Tetraphenylethylene
98%
Synonim(y):
α,β-Diphenylstilbene, 1,1,2,2-Tetraphenylethene, 1,1′,1′′,1′′′-(1,2-Ethenediylidene)tetrakis[benzene], 1,2,2-Triphenylethenylbenzene, Tetraphenylethene
Wybierz wielkość
382,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
382,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
420 °C (lit.)
mp
222-224 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)\C(c2ccccc2)=C(\c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H20/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Klucz InChI
JLZUZNKTTIRERF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
AIE Luminogens - Rodzina nowych materiałów o różnorodnych funkcjach. Znajdź kilka reprezentatywnych zastosowań AIEgens
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens