Kluczowe dokumenty
797367
[(1,2-Diphenylethene-1,2-diyl)bis(4,1-phenylene)]diboronic acid
Synonim(y):
TPE-BA
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)C(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=C(B(O)O)C=C3)\C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C26H22B2O4/c29-27(30)23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(18-14-22)28(31)32/h1-18,29-32H/b26-25+
Klucz InChI
CFKHFTZRFSABDV-OCEACIFDSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
AIE Luminogens - Rodzina nowych materiałów o różnorodnych funkcjach. Znajdź kilka reprezentatywnych zastosowań AIEgens
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają energię elektryczną w światło. Diody OLED są uważane za technologię nowej generacji dla elastycznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i oświetlenia półprzewodnikowego, przyciągając intensywne zainteresowanie naukowe i przemysłowe.
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.