Kluczowe dokumenty
797324
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,2-diphenylethene
98%
Synonim(y):
1,1′-(1,2-difenylo-1,2-etenodiilo)bis[4-metoksybenzen], 1,2-bis(p-metoksyfenylo)-1,2-difenyloetylen, TPE-OMe
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
ciąg SMILES
COC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(OC)C=C4
InChI
1S/C28H24O2/c1-29-25-17-13-23(14-18-25)27(21-9-5-3-6-10-21)28(22-11-7-4-8-12-22)24-15-19-26(30-2)20-16-24/h3-20H,1-2H3/b28-27+
Klucz InChI
SJCRDTOTGDVNJD-BYYHNAKLSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
AIE Luminogens - Rodzina nowych materiałów o różnorodnych funkcjach. Znajdź kilka reprezentatywnych zastosowań AIEgens
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają energię elektryczną w światło. Diody OLED są uważane za technologię nowej generacji dla elastycznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i oświetlenia półprzewodnikowego, przyciągając intensywne zainteresowanie naukowe i przemysłowe.
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.