Merck
797316
Sigma-Aldrich
1-{4-[1,2-Diphenyl-2-(p-tolyl)vinyl]phenyl}-1H-pyrrole-2,5-dione
Synonim(y):
TPE-Thiol
Wybierz wielkość
25 MG
1185,00 zł
1185,00 zł
Cena katalogowa2370,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1185,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H23NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1185,00 zł
Cena katalogowa2370,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(N5C(C=CC5=O)=O)C=C4
InChI
1S/C31H23NO2/c1-22-12-14-25(15-13-22)30(23-8-4-2-5-9-23)31(24-10-6-3-7-11-24)26-16-18-27(19-17-26)32-28(33)20-21-29(32)34/h2-21H,1H3/b31-30+
Klucz InChI
CIMVFJJQFXGASK-NVQSTNCTSA-N
Opis ogólny
Aggregation-induced emission luminogens (AIEgen) were tailored to detect biological thiols. Maleimide is attached to the TPE core, giving TPE-Thiol.16. The reaction is inspired by the fast and efficient thiolene click reaction between maleimide and thiols, TPE-Thiol is not emissive in both solution and aggregated states, due to the photo-induced electron transfer from TPE to maleimide. However, reaction with thiol groups can interrupt the electron transfer process and turn-on the emission of TPE. TPE-Thiol can be used for labelling of protein carrying cysteine residues in the physiological media and poly(acrylamide) gel electrophoresis assays.
Zastosowanie
TPE-Thiol is an aggregation-induced emission (AIE) material for the "Click" chemistry, with alkene and thio group detection.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simple Biosensor with High Selectivity and Sensitivity: Thiol-Specific Biomolecular Probing and Intracellular Imaging by AIE Fluorogen on a TLC Plate through a Thiol?Ene Click Mechanism
Yang Liu, Yong Yu, Jacky W. Y. Lam, Yuning Hong, Mahtab Faisal, et al
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 16(28), 8433-8438 (2010)
Produkty
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
AIE Luminogens - Rodzina nowych materiałów o różnorodnych funkcjach. Znajdź kilka reprezentatywnych zastosowań AIEgens
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają energię elektryczną w światło. Diody OLED są uważane za technologię nowej generacji dla elastycznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i oświetlenia półprzewodnikowego, przyciągając intensywne zainteresowanie naukowe i przemysłowe.
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.