Merck
DNA和RNA纯化
DNA 结构 - 有各种方法用于 DNA 纯化
DNA和RNA提取是分子生物学中的一种基本方法。高质量、高纯度的核酸在一系列研究和临床应用中发挥着重要的作用。因此,核酸纯化是分子生物学和基因组工作流程中的第一步。
推荐类别
用于基因组DNA的GenElute™-E Single Spin DNA纯化试剂盒
gDNA纯化
针对各种常见和复杂样品类型量身定制的高产量、高质量DNA提取和纯化试剂盒,适用样本类型涵盖细胞培养物、哺乳动物组织、血液、病毒、细菌、植物组织、土壤、水、尿液、粪便、PCR反应物和琼脂糖凝胶提取物。
购买产品
医用试剂盒,标有“SupraAlvita Sterile Syringe 0.5ml U-100 Insulin”,前面散布多个注射器和安瓿。注射器和安瓿是带白色塞子的透明塑料。
RNA纯化
从细胞、组织、病毒、植物、血清或血浆等各种样品中快速、可靠地纯化总RNA和mRNA。
购买产品
环形双链的质粒DNA,显示双螺旋结构,用不同颜色代表各碱基对。
质粒DNA纯化
不同规格的试剂盒,让质粒DNA纯化更简单。满足克隆和蛋白表达需要。
购买产品
不同大小的除垢剂泡沫特写
除垢剂 - 阴离子、阳离子、两性离子、消泡剂
探索用于裂解、电泳、蛋白质印迹、转染、研究应用的多功能生物除垢剂、表面活性剂。REACH合规选项可选。
购买产品
DNA和RNA样品往往从“粗制”样品中获得。基因组DNA、质粒DNA和总RNA可以从细菌和哺乳动物细胞、植物组织、真菌组织、哺乳动物组织、血液、血浆、血清、病毒、口腔和鼻拭子、凝胶基质、PCR及其他酶促反应等多种来源中提取和纯化。上述样品经细胞膜裂解或样品均质化,再对蛋白质、酶、去污剂、盐和脂质进行去除,即可分离出核酸。
常见方法包括:
  • 碱性提取
  • 苯酚-氯仿萃取
  • 氯化铯(CsCl)密度梯度离心
  • Oligo(dT)-纤维素色谱
  • 硅胶基质
  • 玻璃珠
  • 硅藻土
  • 阴离子交换色谱
  • 尺寸排阻色谱
最终用途决定了使用何种纯化方法。下游的应用包括PCR、qPCR、限制性酶切、连接、克隆、基因分型、基因表达分析、下一代测序(NGS)以及DNA和RNA印迹等。
文档搜索
想要了解更具体的信息?
访问我们的文档搜索工具,搜索数据说明书、证书和技术文档。
查找相关文档