Merck
流式细胞术
流式细胞术介绍
流式细胞术是一种利用单路或多路激光多参数分析单个细胞的技术。细胞迅速流过各路激光时,可通过可见光散射或荧光分析每个细胞和颗粒。与光散射分析不同,此方法通过转染和表达常见荧光蛋白(例如绿色荧光蛋白,GFP)并采用荧光偶联抗体或荧光染料染色,从而进行荧光测定。流式细胞术是一种强大的技术,常用于分子和细胞生物学研究应用,包括免疫学、癌症生物学和疾病研究。
推荐类别
抗体与抗原相互作用的示意图,紫色背景下有黄色Y形结构,尖端有绿点,彩色线条代表不同路径或相互作用。
流式细胞术抗体
浏览我们的高品质流式细胞术抗体系列,查找适合流式分析的一抗和二抗产品。
购买产品
ZooMAb®抗体合装
ZooMAb® 抗体
ZooMAb®重组抗体具有出色的一致性和性能,适合各种应用。
购买产品
使用Anti-von Wille进行马肉芽组织增生(肉芽增生)的染色
二抗
欢迎探索二抗试剂和资源,选择正确的二抗,完成下一项研究突破。
购买产品
流式抗体及标记
流式细胞分析需要使用各种流式抗体和标记。在实验中,流式抗体可特异性地结合不同细胞标记物,帮助鉴定细胞类型并评估任何蛋白表达变化。根据实验设计,可选择多种标记在流式细胞仪中可视化待测抗体,包括核酸染料、细胞活力染料、聚合物染料、量子点、小有机分子和荧光蛋白。抗体通常直接结合(借助市售产品或允许最终用户执行反应的结合试剂盒)标记,或通过二抗标记。 
流式细胞术应用
流式细胞术应用于许多研究领域,常用于分析不同细胞群中的多个参数。常见的分子生物学应用包括,重组表达荧光蛋白分析,即在多种类型的细胞中诱导这类蛋白表达,从而探究基因功能或进行体内细胞示踪。可借助DNA染色技术进行细胞周期分析,更可利用各种抗体开展更广泛的分析,包括信号转导、RNA和蛋白质表达。但免疫表型分型是流式细胞术最常见的应用之一。在免疫表型分型过程中,可利用结合荧光染料的抗体靶向多种细胞表面抗原,从而鉴定细胞群内的特定免疫细胞。
流式细胞术数据分析
流式细胞术数据分析通常涉及细胞或簇的特定区域鉴定,并需要在实验中运用其他参数(包括研究是否存在其他细胞鉴定因子)以进一步了解细胞类别。许多计算机软件程序可用于此类数据分析和其他细胞周期分析。
流式细胞仪
流式细胞仪内使用的主要组件汇总(包括电子、光学和射流器件)。射流器件用作将样品引导至光学组件的液体输送系统,由激发光学器件(激光器)和收集光学器件(由光电二极管和光电倍增管(PMT))组成。其中关键的是,电子器件可将来自检测器的信息转换为计算机可解读的数字信号。其可结合其他系统开展更深入的样品分析,如纯化和收集样品的细胞分选仪,以及集流式细胞仪和荧光显微镜于一体的多色成像细胞仪。 
文档搜索
想要了解更具体的信息?
访问我们的文档搜索工具,搜索数据说明书、证书和技术文档。
查找相关文档