ZooMAb®抗体合同开发服务
ZooMAb®抗体合同开发服务可基于您所需的靶标开发抗体解决方案,满足您的研究和生产需求。此服务充分利用了我们在免疫原设计和制备、抗体开发和筛选、应用专项测试以及抗体生产方面的广泛技术专长,规模化达成您的抗体开发目标。
为何选择ZooMAb®合同抗体开发服务?
与传统单克隆和多克隆技术不同,ZooMAb®重组抗体采用组织培养法, 基于独有的B细胞永生化和重组表达平台开发。这一类稳定的永生化细胞系在提供广泛的克隆筛选的同时,又保持了免疫多样性。而其他重组抗体开发方法需要即时克隆确保克隆活力,限制了可供继续筛选的克隆数量,导致错失高度特异性的候选克隆并需要重新接种。
使用我们屡获殊荣的创新技术开发的抗体兼具批次间一致性、可重现性和应用性能,并可选择针对您的特定下游应用配制最终缓冲液。专业的技术支持,更让我们的ZooMAb®合同抗体开发服务具有出色的成功率,并可根据客户需求顺利扩大化。
如何为您成功开发ZooMAb®抗体
- 稳健的克隆筛选:使用细胞分选仪预筛克隆,然后基于初始应用(即ELISA和Luminex®检测)进一步筛选。最终的候选克隆再针对所需应用进行测试,验证特异性和灵敏度。
- 高特异性候选克隆:这一类稳定的永生化细胞系在提供广泛的克隆筛选工艺的同时,又保持了免疫多样性。
- 可靠的成功率:相对于低融合率的常见兔杂交瘤融合,永生化率大幅提高,提供了广泛的克隆多样性,提高了为您的应用成功筛选出匹配克隆的几率。
- 内部技术专长尽享我们在检测方案开发方面的技术专长——如免疫原、夹心法检测和 Luminex®检测——节省宝贵的时间和精力。
申请服务
常见抗体开发时间表
抗原制备
- 5-6周
免疫接种
- 10-11周
B细胞永生化和克隆筛选
- 10-12周
应用测试
- 2-3周
小规模试点
- 6-7周
- 通常为0.5 – 1 mg规模
抗体生产和纯化
- 具体取决于规模