Merck
疏水性聚合物
蓝色超疏水性聚合物上的水滴
疏水/防水聚合物是不溶于水或其他极性溶剂的聚合物,包括丙烯酸树脂、环氧树脂、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚二甲硅氧烷、聚酯和聚氨酯等。我们的疏水性聚合物可以用作涂层、粘合剂、纤维、膜和工程塑料。此外,它们还广泛用作血管移植物、植入物、给药和眼科应用中的生物医学聚合物
我们全面的疏水聚合物产品组合按化学品类别和单体功能分类,可以让您前所未有地接近突破。
阅读更多
相关产品资源
  • Material Matters™ Publication Registration
    Material Matters™ is a publication dedicated to addressing your research needs in materials science and nanotechnology. The issues, published quarterly, are thematic in content and feature technical reviews by leading experts. In addition, application notes and relevant products and services are highlighted.
产品
按相关性排序
显示179的1-20
变更视图
显示179的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
丙烯酸聚合物
丙烯酸树脂包括各种丙烯酸酯、丙烯腈、丙烯酰胺和马来酸酐聚合物。这些均聚物和共聚物具有刚性、弹性、亲水或疏水性质。这类聚合物多为热塑性,可通过热处理轻松转化为所需的形状,因此通常用于聚合物涂料、粘合剂和纤维。
醚聚合物
醚的主链具有醚的功能特性。它们通常是弹性的,因此总体上具有抗冲击性。许多聚醚的链的末端有功能团,可用于制备分子量更高的聚合物。因此,它们也可归类为大分子,常用于聚酯和聚氨酯的制备。聚丙二醇聚合物和寡聚物(DOWANOL®)也可归为这一类别。
氟碳聚合物
氟碳聚合物的独特之处在于其不能被亲水或疏水性材料“润湿”。 它们的摩擦系数非常低,并具有优异的耐化学和耐热性质。此外,共聚物比聚四氟乙烯更容易热熔加工。
聚苯乙烯聚合物
聚苯乙烯及其共聚物可用于很多重要应用,例如膜、泡沫和结构部件等。带二烯单体的共聚物通过交联来改善物理性质,并生成热塑性弹性体。聚苯乙烯膜在可见光辐射下高度透明,并具有很高的折射率。
聚氯乙烯聚合物
聚氯乙烯(PVC)通常经过高度塑化,从而改善热塑加工的流变学性质。它很容易被紫外辐射和高温降解,且通常会添加添加剂。
聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 聚合物
聚-N-乙烯基吡咯烷酮(PVP)是一种极性聚合物,具有良好的成膜和粘合性质,常用于制作喷发胶和护手霜,同时还因对许多染料具有亲和性而用于纺织行业。PVP是一种生物相容性聚合物,一度用作血浆代用品——但目前很少再用。